Documentos clave
GF66403199
Polyethylene - Low Density
(LDPE), sheet, thickness 4.8 mm, size 600 × 600 mm, condition stress relieved
Sinónimos:
ET313048
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 515,00
US$ 515,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 515,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 515,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 664-031-99
tamaño
600 × 600 mm
grosor
4.8 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)