Documentos clave
GF65297111
Boron carbide-hot-pressed
sheet, thickness 2.0 mm, size 50 × 50 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.170,00
US$ 1.170,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.170,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
US$ 1.170,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 652-971-11
tamaño
50 × 50 mm
grosor
2.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)