Documentos clave
GF60759647
Boron carbide-hot-pressed
sheet, thickness 0.5 mm, size 25 × 25 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.000,00
US$ 1.000,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.000,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
US$ 1.000,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 607-596-47
tamaño
25 × 25 mm
grosor
0.5 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)