Documentos clave
GF65246946
Platinum/Iridium
rod, Pt80%/Ir20%, 1.3 mm diameter, length 100 mm, temper as drawn
Sinónimos:
PT047913
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 3.360,00
US$ 3.360,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 3.360,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 3.360,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 652-469-46
Longitud
100 mm
diámetro
1.3 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)