Documentos clave
GF64805968
Polyethylene - High Density
(HDPE), sheet, thickness 20 mm, size 300 × 300 mm
Sinónimos:
ET323360
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 648-059-68
tamaño
300 × 300 mm
grosor
20 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)