Documentos clave
GF60781709
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
rod, 1000mm x 3.0mm diameter, annealed
Sinónimos:
CU067910
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 359,00
US$ 359,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 359,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 359,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 607-817-09
L × diám.
1000 mm × 3.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)