Documentos clave
GF63357611
Manganin® - resistance alloy
wire, 0.18 mm diameter, Cu86%/Mn12%/Ni 2%, length 500 m
Sinónimos:
CU065138
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 575,00
US$ 575,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 575,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 575,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 633-576-11
Longitud
500 m
diámetro
0.18 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)