Merck
GF60401337
Iron
powder, 1-6 μm mean particle size, weight 500 g, purity 98%
Sinónimos:
FE006045
About This Item
Fórmula lineal:
Fe
Número de CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141721
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 604-013-37
resistividad
9.71 μΩ-cm
peso
500 g
tamaño medio de partícula
1-6 μm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
densidad
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
Iron powder, max. particle size 60 micron, weight 1000 g, purity 99.+%
GF47660418
Iron