Merck
GF50167133
Iron
powder, 1-6 μm mean particle size, weight 1000 g, purity 98.%
Sinónimos:
FE006045
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 992,00
US$ 992,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 992,00
About This Item
Fórmula lineal:
Fe
Número de CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141721
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 992,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 501-671-33
resistividad
9.71 μΩ-cm
peso
1000 g
tamaño medio de partícula
1-6 μm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
densidad
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
69.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
21 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)