Documentos clave
GF57647166
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 200 x 1000mm, 0.5mm thickness, as rolled
Sinónimos:
FE080500
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 836,00
US$ 836,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 836,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
US$ 836,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (temper - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 576-471-66
tamaño × grosor
200 mm × 1000 mm × 0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)