Documentos clave
GF55393847
Nickel/Cobalt
powder, Ni 97%/Co 3%, mean particle size 50 micron, weight 20 g, condition gas atomized
Sinónimos:
NE296011
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 676,00
US$ 676,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 676,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 676,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 553-938-47
peso
20 g
tamaño medio de partícula
50 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)