Documentos clave
GF65930160
Nickel/Cobalt
powder, 150 max. part. size (micron), Ni97%/Co 3%, weight 100 g, condition gas atomized
Sinónimos:
NE296010
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 2.350,00
US$ 2.350,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 2.350,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 2.350,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 659-301-60
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
150 (micron)
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)