GF55003238
Stainless steel - AISI 316
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.05 mm, length 1 m, coil width 50 mm
Sinónimos:
FE240252
About This Item
Productos recomendados
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 550-032-38
Longitud
1 m
bobina anchura
50 mm
grosor
0.05 mm
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)