Documentos clave
GF54829491
Polyamide/Imide
(PAI), sphere, diam. 3.18 mm, weight 100 pcs, tolerance ±0.05mm
Sinónimos:
AM316820
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 315,00
US$ 315,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 315,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 315,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
spheres
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 548-294-91
Diámetro
3.18 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)