Documentos clave
GF51167875
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 20m length, 0.1mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinónimos:
CU065820
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 407,00
US$ 407,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 407,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 407,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
descripción
polyimide insulation
Formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 511-678-75
Longitud
20 m
conductor diám.
0.1 mm
aislamiento grosor
0.005 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)