Documentos clave
GF11323785
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
insulated wire, 200m length, 0.07mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, polyurethane insulation
Sinónimos:
CU045830
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 840,00
US$ 840,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 840,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 840,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
descripción
polyurethane insulation
thermocouple wire
Formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 113-237-85
aislamiento grosor
0.01 mm
alambre L × diám.
200 m × 0.07 mm , conductor diameter
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Aplicación
may be used as one component of a thermocouple
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)