Merck
GF49396775
Neodymium
lump, 25 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99%
Sinónimos:
ND006100
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.790,00
US$ 1.790,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.790,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Nd
Número de CAS:
Peso molecular:
144.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141609
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 1.790,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 493-967-75
resistividad
64.0 μΩ-cm, 20°C
peso
200 g
tamaño máx. del bulto
25 mm
bp
3074 °C (lit.)
mp
1021 °C (lit.)
densidad
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Nd]
InChI
1S/Nd
Clave InChI
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)