Documentos clave
GF48944043
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.05 mm, length 0.2 m, coil width 120 mm
Sinónimos:
TI010251
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.420,00
US$ 1.420,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.420,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
US$ 1.420,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 489-440-43
Longitud
0.2 m
bobina anchura
120 mm
grosor
0.05 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)