Documentos clave
GF17947323
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
100m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyimide insulation, hard
Sinónimos:
CU075820
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 374,00
US$ 374,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 374,00
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
US$ 374,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
descripción
polyimide insulation
temper (hard)
Formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 179-473-23
Longitud
100 m
conductor diám.
0.025 mm
aislamiento grosor
0.004 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)