Documentos clave
GF47622933
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
powder, 45micron max. particle size, 500g
Sinónimos:
FE226010
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 428,00
US$ 428,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 428,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
US$ 428,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 476-229-33
peso
500 g
tamaño de la part. máx.
45 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)