Documentos clave
GF45699047
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
foil, 0.5m coil, .5mm coil width, 0.05mm thickness, annealed
Sinónimos:
W 040250
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.040,00
US$ 1.040,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.040,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 1.040,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 456-990-47
L × An × grosor
5 m × 0.5 mm × 0.05 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)