334103
Silicon nitride
powder, ≥99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Trisilicon tetranitride
Quality Level
assay
≥99.9% trace metals basis
form
powder
particle size
<1 μm
density
3.44 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N12[Si]34N5[Si]16N3[Si]25N46
InChI
1S/N4Si3/c1-5-2-6(1)3(5)7(1,2)4(5)6
InChI key
HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?