Documentos clave
GF44242118
Alumina
foam, thickness 7 mm, size 100 × 100 mm, porosity 0.86
Sinónimos:
AL603820
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 637,00
US$ 637,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 637,00
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
US$ 637,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 442-421-18
tamaño
100 × 100 mm
grosor
7 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)