Documentos clave
GF42956208
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
200g lump, 10mm max. lump size, pellets
Sinónimos:
NJ276100
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.370,00
US$ 1.370,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.370,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
US$ 1.370,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
pellets
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 429-562-08
peso
200 g
tamaño máx. del bulto
10 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)