Documentos clave
GF42544694
Aluminum nitride
powder, mean particle size (fsss) 1.4 micron, weight 200 g, purity 99.5+%
Sinónimos:
AL646010
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 2.240,00
US$ 2.240,00
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 2.240,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
US$ 2.240,00
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99.5%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 425-446-94
peso
200 g
tamaño medio de partícula
1.4 μm (FSSR)
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)