Documentos clave
GF41532410
Platinum-iridium alloy, Pt80Ir20
foil, 25 x 25mm, 0.025mm thickness, light tight (lt)
Sinónimos:
PT040240
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 908,00
US$ 908,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 908,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 908,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (light tight (lt))
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 415-324-10
tamaño × grosor
25 mm × 25 mm × 0.025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)