Documentos clave
GF40322281
Dural® - aluminum/copper/magnesium
tube, Al 95%/Cu 4%/Mg 1%, outside diameter 0.71 mm, length 100 mm, wall thickness 0.051 mm
Sinónimos:
AL047100
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥95%
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 403-222-81
Longitud
100 mm
D.E.
0.71 mm
pared grosor
0.051 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Dural is a registered trademark of Lonza-Werke GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)