Merck
GF39123558
Iridium
powder, max. particle size 50 micron, weight 2 g, purity 99.9%
Sinónimos:
IR006012
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 2.170,00
US$ 2.170,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 2.170,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ir
Número de CAS:
Peso molecular:
192.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12141720
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
US$ 2.170,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
assay
99.9%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 391-235-58
resistivity
4.71 μΩ-cm
weight
2 g
max. part. size
50 μm
bp
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
density
22.65 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ir]
InChI
1S/Ir
InChI key
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)