Documentos clave
GF38479821
Stainless steel - AISI 316l
tube, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, outside diameter 4.0 mm, length 1000 mm, wall thickness 0.55 mm
Sinónimos:
FF217401
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 226,00
US$ 226,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 226,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
US$ 226,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 384-798-21
Longitud
1000 mm
D.E.
4.0 mm
pared grosor
0.55 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)