Saltar a
GF36651663
Silicon nitride
powder, max. particle size 10 micron, weight 100 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
Sinónimos:
SI686020
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥85%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 366-516-63
weight
100 g
max. part. size
10 μm
application(s)
glass & ceramic
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
GF44799935GF64213185GF86256939
assay
≥85%
assay
≥85%
assay
≥85%
assay
≥85%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 366-516-63
manufacturer/tradename
Goodfellow 447-999-35
manufacturer/tradename
Goodfellow 642-131-85
manufacturer/tradename
Goodfellow 862-569-39
max. part. size
10 μm
max. part. size
10 μm
max. part. size
10 (micron)
max. part. size
10 (micron)
weight
100 g
weight
100 g
weight
1000 g
weight
1000 g
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicon nitride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)