Documentos clave
GF34944532
Polypropylene
(PP), sphere, diam. 3.18 mm, weight 50 pcs, tolerance ±0.05mm
Sinónimos:
PP306820
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
Formulario
spheres
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 349-445-32
Diámetro
3.18 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)