Documentos clave
GF68066264
Polypropylene
(PP), sphere, diam. 3.18 mm, weight 100 pcs, tolerance ±0.05mm
Sinónimos:
PP306820
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 233,00
US$ 233,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 233,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 233,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
spheres
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 680-662-64
Diámetro
3.18 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)