Documentos clave
GF32390456
Yttrium oxide
powder, 5-10 μm mean particle size, weight 200 g, purity 99.9%
Sinónimos:
Y 606030
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 646,00
US$ 646,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 646,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
US$ 646,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.9%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 323-904-56
peso
200 g
tamaño medio de partícula
5-10 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)