Documentos clave
GF09142613
Yttrium oxide
sheet, thickness 2.0 mm, 10 mm diameter
Sinónimos:
Y 603020
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 091-426-13
Diámetro
10 mm
grosor
2.0 mm
diámetro
10 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Y2O3以外の成分はどれぐらい含まれているのでしょうか?
    1 answer
    1. The purity of the Yttrium oxide is not determined. The full composition of this product is considered proprietary, however no binders are present.