Documentos clave
GF30222076
Manganin® - resistance alloy
insulated wire, Cu 86%/Mn 12%/Ni 2%, conductor diameter 0.125 mm, length 50 m, insulation thickness 0.01 mm
Sinónimos:
CU065821
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 569,00
US$ 569,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 569,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 569,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 302-220-76
Longitud
50 m
Diámetro
0.125 mm
aislamiento grosor
0.01 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)