Documentos clave
GF30137262
Platinum/Iridium
wire, Pt85%/Ir 15%, 1.0 mm diameter, length 0.2 m, temper as drawn
Sinónimos:
PC135160
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.920,00
US$ 1.920,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.920,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 1.920,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 301-372-62
Longitud
0.2 m
diámetro
1.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)