Merck
403318
Sigma-Aldrich
Indium(III) selenide
Sinónimos:
Indium selenide, Indium sesquiselenide
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 426,00
US$ 426,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 426,00
About This Item
Fórmula lineal:
In2Se3
Número de CAS:
Peso molecular:
466.52
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 426,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
densidad
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Se]=[In][Se][In]=[Se]
InChI
1S/2In.3Se
Clave InChI
VSXOUQNLLPQTQK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Indium selenide (In2Se3) exists in 4 crystal structures (α,β,δ,γ).The metallic α-phase of indium selenide converts to intrinsic conduction β-phase under change in temperature. In2Se3 can be prepared by stoichiometric combination of the elements at 1000 to 1100oC temperatures. Influence of phase transformations on its optical and electrical properties has been reported.[1]
Envase
Packaged in glass bottles
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Growth of single-phase In2Se3 by using metal organic chemical vapor deposition with dual-source precursors.
Chang KJ, et al.
Applied Physics Letters, 89(18), 2118-2118 (2006)
Some electrical and optical properties of In2Se3
Bidjin DS, et al.
Physica Status Solidi (A): Applied Research, 6(1), 295-299 (1971)
Artículos
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.