Documentos clave
GF26441603
Polyethylene Naphthalate
(PEN), film, thickness 0.075 mm, L 0.5 m, condition biaxially oriented
Sinónimos:
ES361075
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 480,00
US$ 480,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 480,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 480,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 264-416-03
Longitud
0.5 m
grosor
0.075 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Can i know the properties of it ? especially electrical and mechanical properties.
    1 answer
    1. This is a product of Goodfellow. Please see the listed properties provided by the manufacturer below:
      Chemical Resistance
      Acids - concentrated: Good-Poor
      Acids - dilute: Good
      Alcohols: Good
      Alkalis: Good
      Aromatic hydrocarbons: Good
      Greases and Oils: Good
      Halogenated Hydrocarbons: Good
      Ketones: Good
      Electrical/Mechanical/Physical/Thermal Properties
      Dielectric constant @1MHz: 3 @10KHz
      Dielectric strength ( kV mm): 160.0 @0.075mm
      Dissipation factor @ 1MHz: 0.0048 @10KHz
      Dissipation factor @ 1kHz: 0.0050
      Surface resistivity ( Ohm/sq ): 10e¹⁴
      Volume resistivity ( Ohmcm ): 10e¹⁵
      Coefficient of friction: 0.27 - Biax Film
      Elongation at break ( % ): 60.0 - Biax Film
      Tensile modulus ( GPa ): 5.00 - 5.50 -Biax Film
      Tensile strength ( MPa ): 200.00 - Biax Film
      Density ( g cm⁻³): 1.360
      Flammability: VTM-2-UL94,0.075mm
      Optical transmission ( % ): 84 @0.075mm
      Resistance to Ultra-violet: Fair
      Water absorption ( % ): 0.40
      Coefficient of thermal expansion ( x10⁻⁶ K⁻¹):20.000 - 21.000 - Biax Film
      Thermal conductivity (W m⁻¹ K⁻¹): 0.15 @23°C
      Upper working temperature ( C ): 155
      Shrinkage ( % ): 0.8 - 5min @ 190C