Documentos clave
GF25457878
Arsenic telluride
lump, 10 mm max. lump size, weight 10 g, purity 99.999%
Sinónimos:
AS506100
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.330,00
US$ 1.330,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.330,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
US$ 1.330,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.999%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 254-578-78
peso
10 g
tamaño máx. del bulto
10 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)