Documentos clave
GF24391650
Polyphenylenesulfide - 20% Carbon Fiber Reinforced
(PPS - 20% CFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 1000 g, black
Sinónimos:
SU356310
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 654,00
US$ 654,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 654,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 654,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 243-916-50
peso
1000 g
color
black
tamaño nominal del gránulo
3 mm
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
GF15102065GF00859529GF40711047
form
granular
form
granular
form
granular
form
granular
weight
1000 g
weight
2000 g
weight
200 g
weight
500 g
color
black
color
black
color
black
color
black
nominal granule size
3 mm
nominal granule size
3 mm
nominal granule size
3 mm
nominal granule size
3 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)