Merck
GF14123685
Carbon
powder, max. particle size 75 micron, weight 20 g, high purity 99.997%
Sinónimos:
Activated charcoal, C 006011, Charcoal activated
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 569,00
US$ 569,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 569,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C
Número de CAS:
Peso molecular:
12.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141908
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 569,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99.997%
Formulario
powder
temp. de autoignición
842 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 141-236-85
resistividad
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
peso
20 g
tamaño de la part. máx.
75 μm
mp
3550 °C (lit.)
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)