Documentos clave
GF22490423
Silicon carbide
powder, max. particle size 75 micron, weight 500 g, purity 98.7%
Sinónimos:
SI676010
About This Item
UNSPSC Code:
11101521
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
98.7%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 224-904-23
weight
500 g
max. part. size
75 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)