Documentos clave
GF21162585
Nickel/Chromium
insulated wire, Ni 80%/Cr 20%, conductor diameter 0.30 mm, length 5 m, insulation thickness 0.030 mm
Sinónimos:
NI055892
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 508,00
US$ 508,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 508,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 508,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 211-625-85
Longitud
5 m
Diámetro
0.30 mm
aislamiento grosor
0.030 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What is the maximum tension of 0.3mm diameter wire for Ni80Cr20?
    1 answer
    1. The tensile strength is 650-1100 MPa.