Documentos clave
GF17816418
Arsenic
lump, 20 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.9999%
Sinónimos:
AS006105
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 915,00
US$ 915,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 915,00
About This Item
Código UNSPSC:
12141906
NACRES:
NA.23
US$ 915,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.9999%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 178-164-18
peso
50 g
tamaño máx. del bulto
20 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Respiratory organs,Cardio-vascular system,Gastro-intestinal system,Central nervous system,Nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)