Documentos clave
GF17460716
Aluminum/Copper metal matrix composite
tube, Al 77.9%/SiC 17.8%/Cu 3.3%/Mg 1.2%/Mn 0.4%, outside diameter 25.4 mm, length 500 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinónimos:
AL427250
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 2.260,00
US$ 2.260,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 2.260,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
US$ 2.260,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 174-607-16
Longitud
500 mm
D.E.
25.4 mm
pared grosor
1.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)