Merck
GF13596891
Niobium
foil, thickness 0.15 mm, 50 mm diameter, purity 99.9%
Sinónimos:
NB000350, Columbium
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Nb
Número de CAS:
Peso molecular:
92.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141730
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99.9%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 135-968-91
resistividad
13-16 μΩ-cm, 20°C
Diámetro
50 mm
grosor
0.15 mm
diámetro
50 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
densidad
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
Clave InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)