Merck
C110507
Sigma-Aldrich
Cyclooctene oxide
99%
Sinónimos:
9-Oxabicyclo[6.1.0]nonane, Epoxycyclooctane
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 172,00
US$ 172,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 172,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14O
Número de CAS:
Peso molecular:
126.20
Beilstein:
103543
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 172,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
crystals
bp
55 °C/5 mmHg (lit.)
mp
53-56 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CCCC2OC2CC1
InChI
1S/C8H14O/c1-2-4-6-8-7(9-8)5-3-1/h7-8H,1-6H2
Clave InChI
MELPJGOMEMRMPL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
63 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Bo Tang et al.
Chemistry, an Asian journal, 14(23), 4375-4382 (2019-10-28)
The efficient chemical conversion of carbon dioxide (CO2 ) into value-added fine chemicals is an intriguing but challenging route in sustainable chemistry. Herein, a hollow-structured bimetallic zeolitic imidazole framework composed of Zn and Co as metal centers (H-ZnCo-ZIF) has been
Yun Wang et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(20) (2019-10-12)
Catalyzed organic solvent-free (ep)oxidation were achieved using H3PM12O40 (M = Mo or W) complexes ionically grafted on APTES-functionalized nano-silica beads obtained from straightforward method (APTES = aminopropyltriethoxysilane). Those catalysts have been extensively analyzed through morphological studies (Dynamic Light Scattering (DLS)