Documentos clave
GF07373370
Nickel/Chromium
foil, Ni 80%/Cr 20%, thickness 0.10 mm, length 0.5 m, coil width 25.4 mm
Sinónimos:
NI050237
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 616,00
US$ 616,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 616,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 616,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 073-733-70
Longitud
0.5 m
bobina anchura
25.4 mm
grosor
0.10 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)