Documentos clave
GF03847079
Stainless steel - AISI 302
foil, Fe/Cr18%/Ni 8%, thickness 0.075 mm, 10 mm diameter, temper hard
Sinónimos:
FE200250
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 038-470-79
Diámetro
10 mm
grosor
0.075 mm
diámetro
10 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)