Merck
GF02248725
Zirconium
foil, 0.5m coil, thickness 0.25mm, annealed, 99.2%
Sinónimos:
Zirconium, ZR000300
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 2.410,00
US$ 2.410,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 2.410,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Zr
Número de CAS:
Peso molecular:
91.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141751
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 2.410,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.20%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 022-487-25
resistividad
40 μΩ-cm, 20°C
L × grosor
0.5 m × 0.25 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
densidad
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Clave InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Abnormal trace metals in man: zirconium.
H A Schroeder et al.
Journal of chronic diseases, 19(5), 573-586 (1966-05-01)
Oluwatayo F Ikotun et al.
Future medicinal chemistry, 3(5), 599-621 (2011-04-30)
Positron emission tomography, with its high sensitivity and resolution, is growing rapidly as an imaging technology for the diagnosis of many disease states. The success of this modality is reliant on instrumentation and the development of effective and novel targeted
Yugo Hatai
The international journal of esthetic dentistry, 9(2), 206-222 (2014-04-26)
In contemporary dentistry, we have a vast range of materials to choose from, and metal free restorations have become the premier materials for achieving the ultimate in both esthetics and durability. Metal-free restorations are utilized with more conservative preparations to
R Velázquez-Cayón et al.
Medicina oral, patologia oral y cirugia bucal, 17(2), e246-e250 (2011-12-07)
The increase of aesthetic demands, together with the successful outcome of current implants, has renewed interest in the search for new materials with enough mechanical properties and better aesthetic qualities than the materials customarily used in implanto-prosthetic rehabilitation. Among these
Glypican-3-targeted 89Zr PET imaging of hepatocellular carcinoma: where antibody imaging dares to tread.
Bernadette V Marquez et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 55(5), 708-709 (2014-03-26)